Documentos Principais
665258
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene
kanata purity
Sinônimo(s):
(2R,2’R,5R,5′R)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Me-DUPHOS, (R,R)-Methyl-DUPHOS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28P2
Número CAS:
Peso molecular:
306.36
Beilstein:
4810602
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
66-76 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c2ccccc2P3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
chave InChI
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.