Documentos
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(−)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (S,S)-Chiraphos
About This Item
Fórmula linear:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
426.47
Beilstein:
4268869
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
pf
108-110 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
chave InChI
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
Aplicação
Ligand for Pd-catalyzed carbon-carbon bond formation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)