Documentos Principais
663832
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4CH2MgBr
Peso molecular:
279.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in diethyl ether
densidade
0.945 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(C[Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H6F3O.BrH.Mg/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
KMBXMKJQUFWBEE-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)