Documentos Principais
663409
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
139-143 °C
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1nnc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H10N2O3/c14-10(15)7-6-9-12-13-11(16-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,14,15)
chave InChI
CUYMDSTYUZAYFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)