Documentos Principais
663271
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(diphenylamino)benzene
97%
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetraphenyl-benzene-1,4-diamine, Tetra-N-phenyl-p-phenylenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H24N2
Número CAS:
Peso molecular:
412.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
201-205 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H24N2/c1-5-13-25(14-6-1)31(26-15-7-2-8-16-26)29-21-23-30(24-22-29)32(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-24H
chave InChI
JPDUPGAVXNALOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in OLED multilayers[1] and molecular magnets[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Selby et al.
Organic letters, 2(2), 171-174 (2000-05-18)
[structure: see text] Triamino-s-triazine derivatives 3a, 4, and 5 have been prepared, and their cationic states have been analyzed electrochemically. At 298 K, 3a+ has a limited lifetime in CH2Cl2 solution. However, 4+ and 5+ are long-lived under such conditions
Strohriegl, P.; et al.
Advanced Mat., 14, 1439-1452 (2002)