Documentos
662968
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2BrN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
228.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
101-106 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
chave InChI
OBVYONPVHIOJJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges