Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
69-73 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12/h1-9H
chave InChI
WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)