Documentos
661244
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
204.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
165 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ncc(Cl)c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2S/c1-12-6-8-2-3(7)4(9-6)5(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3