Documentos Principais
661198
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-prolinamide
97%
Sinônimo(s):
(S)-2-(Aminocarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
104-108 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)