Ensaio
≥97.0%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.449
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amide
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
chave InChI
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)