Documentos Principais
661082
Sigma-Aldrich
2,4-Difluoropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2F2N2
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.432
p.e.
118-120 °C
densidade
1.359 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccnc(F)n1
InChI
1S/C4H2F2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
chave InChI
JZSYSXZDIQUOGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Difluoropyrimidine can be used as a starting material to synthesize:
  • 3-Pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-one derivatives as mutant isocitrate dehydrogenase (IDH1) inhibitors.[1]
  • N,N′-(1,4-phenylenebis(methylene))bis(2-fluoropyrimidin-4-amine) as chemokine receptor type 4 antagonists.[2]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
106.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dipyrimidine amines: a novel class of chemokine receptor type 4 antagonists with high specificity
Zhu A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(24), 8556-8568 (2010)
Optimization of 3-pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-ones as orally bioavailable and brain penetrant mutant IDH1 inhibitors
Zhao Q, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 9(7), 746-751 (2018)