660884
L-Phenyl-13C6-alanine
endotoxin tested, 99 atom % 13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
adequação
endotoxin tested
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?