Documentos Principais
W6764
L-Phenyl-13C6-alanine
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
171.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
atividade óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-KILZIXFTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)