Documentos Principais
660647
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2,3,5-Trifluoroisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
106-111 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)cnc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
chave InChI
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)