Documentos Principais
660604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 2-chloroisonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
171.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
32-36 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)