660477
3,4-Propylenedioxythiophene-2,5-dicarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-2H-thieno[3,4-b][1,4]dioxepin-6,8-dicarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
>250 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1sc(C(O)=O)c2OCCCOc12
InChI
1S/C9H8O6S/c10-8(11)6-4-5(7(16-6)9(12)13)15-3-1-2-14-4/h1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
MCLQXEPXGNPDHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)