Documentos Principais
660221
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl
95%
Sinônimo(s):
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
349.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.562
p.e.
140 °C/0.2 mmHg
densidade
1.231 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
chave InChI
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)