Documentos Principais
660159
Sigma-Aldrich
NaK Silica gel (Na2K) Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Sinônimo(s):
Na2K-SG-I, Sodium-potassium alloy on silica gel (Na2K)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
0 mmHg ( 20 °C)
forma
solid
temperatura de autoignição
248-257 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
Extensão da rotulagem
~35 wt. % Na-K loading
densidade
0.87 g/mL at 25 °C
InChI
1S/K.Na
chave InChI
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Alternative to other reagents for desulfurizations, dehalogenations(as Wurtz coupling reactions), and Birch reductions.
Additionally can be used as:
  • A reducing agent for aliphatic ester substrates
  • A deprotectant in place of the typical heavy metal deprotectant
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
Artigos
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).