Documentos Principais
659533
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2C(ND2)CD2OD
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
165 °C
pf
24-28 °C
densidade
1.048 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2
chave InChI
CBTVGIZVANVGBH-BIGNBOPISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)