Documentos Principais
804797
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Isobutyl methyl ketone-13C6, Isopropylacetone-13C6, MIBK-13C6, Methyl isobutyl ketone-13C6
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)213CH13CH213CO13CH3
Peso molecular:
106.11
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
crystals
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)