Documentos Principais
657824
Sigma-Aldrich
3,3′-Bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
5-Formyl-3,3′-bithiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6OS2
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
101-104 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1cc(cs1)-c2ccsc2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-4-9-3-8(6-12-9)7-1-2-11-5-7/h1-6H
chave InChI
PIXDIVGXUUHIPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)