Ensaio
98%
forma
solid
pf
120-122 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O5/c10-4-5-6(8(11)12)2-1-3-7(5)9(13)14/h1-4H
chave InChI
WHFZQNNDIJKLIO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3