Documentos Principais
657441
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
208.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
250-255 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(CN)cc1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
chave InChI
IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)