Documentos Principais
145963
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
232.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
60-63 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cnc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C8H9ClN2O2S/c1-3-13-7(12)5-4-10-8(14-2)11-6(5)9/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
SNNHLSHDDGJVDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate was used in the synthesis of pyrimidinopyridones, potential inhibitors of the FMS tyrosine kinase[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hui Huang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(7), 2355-2361 (2008-03-18)
A series of pyrimidinopyridones has been designed, synthesized and shown to be potent and selective inhibitors of the FMS tyrosine kinase. Introduction of an amide substituent at the 6-position of the pyridone core resulted in a significant potency increase. Compound