Documentos Principais
657158
Sigma-Aldrich
4-Bromodiphenylamine
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Bromophenyl)aniline, N-phenyl-4-bromoaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10BrN
Número CAS:
Peso molecular:
248.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
85-89 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10BrN/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H
chave InChI
CCIVUDMVXNBUCY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)