Documentos Principais
65686
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(SP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethyldi(2-norbornyl)phosphine
≥97%
Sinônimo(s):
(1R)-1-[(1S)-1-[Bis(bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)phosphino]ethyl]-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]ferrocene (acc to CAS), Walphos SL-W022-2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H48FeP2
Número CAS:
Peso molecular:
694.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
pureza óptica
ee: ≥99%
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)P(C6C[C@@H]7CC[C@H]6C7)C8C[C@H]9CC[C@@H]8C9
InChI
1S/C39H43P2.C5H5.Fe/c1-27(40(38-25-28-19-21-30(38)23-28)39-26-29-20-22-31(39)24-29)34-16-10-17-35(34)36-15-8-9-18-37(36)41(32-11-4-2-5-12-32)33-13-6-3-7-14-33;1-2-4-5-3-1;/h2-18,27-31,38-39H,19-26H2,1H3;1-5H;/t27-,28-,29+,30+,31-,38?,39?,40?;;/m0../s1
chave InChI
DQKWEEWLTZFHEZ-FUCBVGRKSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)