Documentos Principais
65659
Sigma-Aldrich
12-(Methylamino)dodecanoic acid
≥98.0% (NT)
Sinônimo(s):
12-(Methylamino)lauric acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.934,00
R$ 2.934,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.934,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3NH(CH2)11COOH
Número CAS:
Peso molecular:
229.36
Beilstein:
6123408
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.934,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (NT)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
139-143 °C
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)