Key Documents
656372
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-difluoroaniline
96%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(F)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
25-29 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Br)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-6(10)5(9)2-4(3)8/h1-2H,10H2
chave InChI
FQZCUAASVCIWSL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)