Documentos
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylthiophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
4-(Methylthio)benzenepropanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
Peso molecular:
196.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
98-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3