Documentos
655686
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3
≥95 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C3H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
142.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥95 atom % 13C
Ensaio
≥95% (CP)
forma
solid
pf
113-115 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13c]1[13cH]cc(c[13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i3+1,4+1,6+1
chave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-JYLXJXPXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
336.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
169 °C - closed cup