Documentos Principais
603546
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C, <1% 18O
Sinônimo(s):
Methyl-13C alcohol
About This Item
Fórmula linear:
13CH3OH
Peso molecular:
33.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
65.4 °C
densidade
0.815 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)