Key Documents
655643
Sigma-Aldrich
1-Decyne-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)713C≡13CH
Número CAS:
Peso molecular:
140.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
pb
174 °C (lit.)
pf
-44 °C (lit.)
densidade
0.776 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[13C]#[13CH]
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3/i1+1,3+1
chave InChI
ILLHQJIJCRNRCJ-ZKDXJZICSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)