Documentos Principais
522279
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate
98%
Sinônimo(s):
4-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)benzenesulfonamide, Methyl 5-(aminosulfonyl)-2-methoxybenzoate, Methyl 5-sulfamoyl-2-methoxybenzoate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 680,00
R$ 680,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 680,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(SO2NH2)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
245.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 680,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
175-177 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(ccc1OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C9H11NO5S/c1-14-8-4-3-6(16(10,12)13)5-7(8)9(11)15-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,12,13)
chave InChI
MKDYDRQLKPGNNU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoate is also referred to as 2-methoxy-5-sulfamoyl methyl benzoate or methyl 5-(aminosulphonyl)-2-methoxybenzoate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)