Documentos Principais
655287
Sigma-Aldrich
2-(2-Thienylcarbonyl)benzoic acid
97%
Sinônimo(s):
2-(2-Thenoyl)benzoic acid, 2-(Thiophene-2-carbonyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
232.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
143-147 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C12H8O3S/c13-11(10-6-3-7-16-10)8-4-1-2-5-9(8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
chave InChI
KPJANWLDEVDGEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)