Documentos Principais
655015
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl bromide
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
219.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5707 (lit.)
pb
110-112 °C/10 mmHg
densidade
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
chave InChI
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)