Documentos
654833
Sigma-Aldrich
(2,3-Difluorophenyl)thiourea
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3NHCSNH2
Número CAS:
Peso molecular:
188.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
139-143 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(6(4)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
chave InChI
UUQZTECZSCPOLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3