Documentos Principais
654671
Sigma-Aldrich
N-sec-Butyl(trimethylsilyl)amine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H19NSi
Número CAS:
Peso molecular:
145.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
liquid
p.e.
125 °C (lit.)
densidade
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
chave InChI
IBUPNBOPJGCOSP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.