Documentos Principais
653837
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-chlorobenzonitrile
96%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NH2)CN
Número CAS:
Peso molecular:
152.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
forma
solid
pf
87-91 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10/h1-3H,10H2
chave InChI
KRBRYJLBILJHAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)