Documentos
65373
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Mtr chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13ClO3S
Número CAS:
Peso molecular:
248.73
Beilstein:
4867665
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride, ≥95.0% (HPLC)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
composição
sulfur content, 12.2-13.5%
pf
57-61 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO3S/c1-6-5-9(14-4)7(2)8(3)10(6)15(11,12)13/h5H,1-4H3
chave InChI
DWLYVEYCCPEHLX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Protecting group reagent for amines especially ω-amine in arginine
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
M. Wakimasu et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2766-2766 (1982)