653667
Pd(0) EnCat® 30NP
wet, nanoparticles, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
Sinônimo(s):
Palladium(0), microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanoparticles
wet
Nível de qualidade
contém
0.35-0.43 mmol/g pallladium(0) (dry basis)
45% water
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
0.4 mmol/g Pd(0) loading (dry basis)
peso
Unit weight includes weight of water.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-heat. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.