Documentos Principais
653446
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-3-hydroxypiperidine
97%
Sinônimo(s):
1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
191.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.549
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2
chave InChI
UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for bioresolution of tertiary amino ester protic ionic liquids using subtilisin
Reactant for synthesis of:
  • Muscarinic M3 selective antagonists
  • Rho kinase inhibitors
  • Piperidine derivatives for investigations into α-adrenoreceptor direct activation
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)