Documentos
652903
Sigma-Aldrich
7-Chloro-4-iodoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5ClIN
Número CAS:
Peso molecular:
289.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
125-129 °C (lit.)
125-129 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2c(I)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5ClIN/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
chave InChI
HUTDAIDVAMQWDX-UHFFFAOYSA-N
substituído por