Documentos Principais
652768
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
246.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
125-127 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
chave InChI
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)