Documentos Principais
652563
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(Br)CN
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
155-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
chave InChI
HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)