Documentos
658448
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
98%
Sinônimo(s):
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
246-250 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ncc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
chave InChI
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves