Key Documents
652326
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8BBrO3
Número CAS:
Peso molecular:
230.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
forma
crystalline
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-5(8(10)11)2-6(9)4-7/h2-4,10-11H,1H3
chave InChI
WTSXKEODVUFEMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)