Documentos Principais
651923
Sigma-Aldrich
4-(Boc-piperazin-1-yl)-3-nitrobenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
1-Boc-4-(4-carboxy-2-nitrophenyl)piperazine, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin-1-yl]-3-nitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
351.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
199-203 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H21N3O6/c1-16(2,3)25-15(22)18-8-6-17(7-9-18)12-5-4-11(14(20)21)10-13(12)19(23)24/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H,20,21)
chave InChI
CYGRJUZYSXUAMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)