Documentos Principais
PHL82519
Dihydrotanshinone I
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(-)-Dihydrotanshinone I, 15,16-Dihydrotanshinone I
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 4.573,00
R$ 4.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 4.573,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
278.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 4.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1COC(C2=C3C4=C(C=C2)C(C)=CC=C4)=C1C(C3=O)=O
InChI
1S/C18H14O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-7,10H,8H2,1-2H3/t10-/m0/s1
chave InChI
HARGZZNYNSYSGJ-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tanshinone extracted from a herb, Salvia miltiorrhiza, commonly used in Chinese traditional medicine. A significant decrease in tumor growth was observed using dihydrotanshinone I and irradiation treatment with mouse xenograft model.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)