Documentos Principais
651567
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
129.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
235-238 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
chave InChI
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)