Key Documents
651249
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
181.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C8H8BFO3/c1-5(11)6-3-2-4-7(8(6)10)9(12)13/h2-4,12-13H,1H3
chave InChI
SEMRLZGDJZRZMC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)